1096879
USP
Carvacrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Carvacrol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
certified by the USP
peso molecular
150.22 (C10H14O)
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
USP 1096879
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)