1078289
USP
Budesonide Related Compound L
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
16α,17-[Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 11-Ketobudesonide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
budesonide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@]2([C@H](OC1CCC)C[C@@H]3[C@@]2(CC(=O)[C@H]4[C@H]3CCC5=CC(=O)C=C[C@@]54C)C)C(=O)CO
InChI
1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
chave InChI
NTERSHSWHLAIHV-ADKFLVHOSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)