GF66456928
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 1 mm, L 500 mm
Sinônimo(s):
FP307901
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 664-569-28
Comprimento
500 mm
Diâmetro
1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66456928-20EA | 4061825027180 |
GF66456928-5EA | 4061825027203 |
GF66456928-10EA | 4061825027166 |
GF66456928-1EA | 4061825027173 |
GF66456928-2EA | 4061825027197 |