Key Documents
900711
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
≥98% carbon basis, avg. no. of layers, 1
Sinônimo(s):
ZEONANO, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% carbon basis
<1% (ash)
forma
powder or flakes
Características
avg. no. of layers 1
Comprimento
300-500 μm , in forest
diâmetro médio
3-5 nm
área da superfície
800-1000 m2/g , by BET
Impurezas
500 ppm Fe (max)
cor
black
pf
3652-3697 °C (lit.)
densidade
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
Aplicação
  • Electrode in power storage devices.
  • Additives in structural materials.
  • Flexible electronic materials.
Nota de preparo
Super-growth (SG) method.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.