1076137
USP
Bosentan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(tert-Butyl)-N-[6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(pyrimidin-2-yl)pyrimidin-4-yl]benzenesulfonamide, 4-(tert-Butyl)-N-[6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-(2,2′-bipyrimidin)-4-yl]benzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bosentan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2nc(nc(c2Oc4c(cccc4)OC)O)c3ncccn3)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H25N5O5S/c1-25(2,3)16-10-12-17(13-11-16)36(32,33)30-21-20(35-19-9-6-5-8-18(19)34-4)24(31)29-23(28-21)22-26-14-7-15-27-22/h5-15H,1-4H3,(H2,28,29,30,31)
chave InChI
REEANFGHAAWSIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)