1076159
USP
Bosentan Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2′-bipyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bosentan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
chave InChI
IZGOBGVYADHVKH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3