1076148
USP
Bosentan Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Bosentan dimer, 1,2-Bis({6-[4-(tert-butyl)phenylsulfonamido]-5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2′-bipyrimidin]-4-yl}oxy)ethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bosentan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2nc(nc(c2Oc8c(cccc8)OC)OCCOc4nc(nc(c4Oc7c(cccc7)OC)N[S](=O)(=O)c6ccc(cc6)C(C)(C)C)c5ncccn5)c3ncccn3)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H52N10O10S2/c1-51(2,3)33-19-23-35(24-20-33)73(63,64)61-43-41(71-39-17-11-9-15-37(39)67-7)49(59-47(57-43)45-53-27-13-28-54-45)69-31-32-70-50-42(72-40-18-12-10-16-38(40)68-8)44(58-48(60-50)46-55-29-14-30-56-46)62-74(65,66)36-25-21-34(22-26-36)52(4,5)6/h9-30H,31-32H2,1-8H3,(H,57,59,61)(H,58,60,62)
chave InChI
WJWCTRNSPLUHTB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)