1045574
USP
Azacitidine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Amidino-3-β-D-ribofuranosylurea monopicrate, 1-β-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea picrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azacitidine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c2c(c(cc(c2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])O.N(C1OC(C(C1O)O)CO)C(=O)N=C(N)N
InChI
1S/C7H14N4O5.C6H3N3O7/c8-6(9)11-7(15)10-5-4(14)3(13)2(1-12)16-5;10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h2-5,12-14H,1H2,(H5,8,9,10,11,15);1-2,10H
chave InChI
RTONSOUBEUPEOS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Expl. 1.1
Código de classe de armazenamento
1 - Explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)