Documentos Principais
00010
Sigma-Aldrich
Abietic acid
technical, ~75% (GC)
Sinônimo(s):
7,13-abietadien-18-oic acid, Abietate, L-Abietic acid, Rosin acid, Sylvic acid, sylvic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
302.45
Beilstein:
2221451
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
eCl@ss:
32150233
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
~75% (GC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −85±10°, c = 1% in ethanol
pf
139-142 °C (lit.)
150-165 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
InChI
1S/C20H30O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h7,12-13,16-17H,5-6,8-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,17+,19+,20+/m0/s1
chave InChI
RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Informações sobre genes
human ... TNF(7124)
Aplicação
Abietic acid can be used as a precursor in the preparation of:       
  • Epoxy and petrochemical curing agents.
  •  Dehydroabietic acid derivatives as potential antitumor, antimycotic, and antiviral agents.
It can also be used as a starting material in the total synthesis of:
  • (−)-triptonide and (−)-triptolide as potent antitumor and immunosuppressant agents       
  • quinone (−)-12-deoxyroyleanone as antileishmanial agent       
  • abietic acid-derived catechol (methyl 11,12-dihydroxyabietate-8,11,13-trien-18-oate, MDTO) as a potential antioxidant agent
Outras notas
Starting material for natural product synthesis; Epoxidation with MCPBA
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
G. Buchbauer et al.
Scientia Pharmaceutica, 53, 173-173 (1985)
Synthesis and biological evaluation of dehydroabietic acid derivatives.
Gonzalez M A, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 45(2), 811-816 (2010)
S. Valverde et al.
Tetrahedron, 42, 573-573 (1986)
H. Okawara et al.
Tetrahedron Letters, 23, 1087-1087 (1982)
Regioselective routes towards 14-hydroxyabietane diterpenes. A formal synthesis of immunosuppressant (−)-triptolide from (+)-abietic acid.
Alvarez-Manzaneda E, et al.
Tetrahedron, 63(45), 11204-11212 (2007)