1045541
USP
Azacitidine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azacitidine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
chave InChI
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3