1045539
USP
Azacitidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Azacytosine, 2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-one, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, NSC 51100, NSC 54006
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azacitidine
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
chave InChI
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
- Reactions with oxide radical ion
- Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3