855049
5-Azacytosine
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-one, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, NSC 51100, NSC 54006
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
chave InChI
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
- Reactions with oxide radical ion
- Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?