Key Documents
PHR3473
Supelco
Azacitidine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
5-Azacytosine, 2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-one, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, NSC 51100, NSC 54006
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N4O
Número CAS:
Peso molecular:
112.09
Beilstein:
116378
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1045539
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
chave InChI
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Aplicação
Reactant for:
  • Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
  • Reactions with oxide radical ion
  • Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)