1044913
USP
Atomoxetine S-isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, (S)-Tomoxetine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atomoxetine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m0./s1
chave InChI
LUCXVPAZUDVVBT-LMOVPXPDSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3