Y0001587
Atomoxetine for impurity A identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-γ-(2-methylphenoxy)benzenepropanamine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atomoxetine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
chave InChI
LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)