PHR3048
Midodrine Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol, Desglymidodrine
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1443715
família API
midodrine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-13-7-3-4-10(14-2)8(5-7)9(12)6-11;/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3;1H
chave InChI
VOWFSTQCEXIMLP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT SE 1
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)