1044298
USP
Atenolol Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,2′-{[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4,1-phenylene)}diacetamide
About This Item
Produtos recomendados
família API
atenolol
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)Cc1ccc(cc1)OCC(O)COc2ccc(cc2)CC(=O)N
InChI
1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
chave InChI
RJTRBVLDVHIXNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Atenolol
- Atenolol Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)