1044265
USP
Atenolol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-[4-(2,3-Dihydroxypropoxy)phenyl]acetamide
About This Item
Produtos recomendados
família API
atenolol
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
chave InChI
CQOQCZLTCMUVMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Atenolol
- Atenolol Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)