1044254
USP
Atenolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
família API
atenolol
embalagem
pkg of 50 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecules)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
chave InChI
YBPAYPRLUDCSEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Atenolol
- Atenolol Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3