1034363
USP
Amrinone Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,6-Dihydro-6-oxo(3,4′-bipyridine)-5-carbonitrile, Inamrinone Related Compound C
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amrinone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
n1c(c(cc(c1)c2ccncc2)C#N)O
InChI
1S/C11H7N3O/c12-6-9-5-10(7-14-11(9)15)8-1-3-13-4-2-8/h1-5,7H,(H,14,15)
chave InChI
SEQOYYYZFNJQSV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)