1034320
USP
Amrinone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,6-Dihydro-6-oxo-(3,4′-bipyridine)-5-carboxamide, Inamrinone Related Compound A, 5-Carboxamide[3,4′-bipyridin]-6(1H)-one
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amrinone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C11H9N3O2/c12-10(15)9-5-8(6-14-11(9)16)7-1-3-13-4-2-7/h1-6H,(H2,12,15)(H,14,16)
chave InChI
JQVJXOJHWJIKSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3