1013512
USP
Almotriptan malate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl )-1H-indole malate, PNU 180638
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
almotriptan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1.OC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Almotriptan Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)