1013556
USP
Almotriptan Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Methyl-2-{5-[(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethanamine
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
almotriptan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CCNC)cc1
InChI
1S/C16H23N3O2S/c1-17-7-6-14-11-18-16-5-4-13(10-15(14)16)12-22(20,21)19-8-2-3-9-19/h4-5,10-11,17-18H,2-3,6-9,12H2,1H3
chave InChI
IREINZNGILEJRP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Almotriptan Malate
- Almotriptan Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)