Key Documents
1.51905
Supelco
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 150-4.6, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
4.6% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
coluna C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
NH2 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC column
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany