1.51904
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] Amino HPLC column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LiChrospher® 100 NH2 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L8
linha de produto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
Extensão da rotulagem
4.6% Carbon loading
Parâmetros
400 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
NH2 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit