1005048
USP
Acetazolamide Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide, NSC 22979
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetazolamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C2H4N4O2S2/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8/h(H2,3,5)(H2,4,7,8)
chave InChI
VGMVBPQOACUDRU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Acetazolamide Extended-Release Capsules
- Acetazolamide for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
476.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
246.65 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)