SAAR5044420
Hidróxido de potássio
univAR™
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
linha de produto
univAR™
embalagem
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5044420EM)
pf
361 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)