Key Documents
SAAR4971590
Phenol Red
pH indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
product name
Phenol Red,
embalagem
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4971590CB)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
For laboratory use only
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)