Key Documents
SAAR3222820
Iodine
resublimed, univAR
Sinônimo(s):
Iodine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
I2
Número CAS:
Peso molecular:
253.81
Código UNSPSC:
41116100
linha de produto
univAR
peso molecular
253.81 g/mol
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR3222820EM)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)