Documentos Principais
SAAR191696
Ácido sulfúrico
1 N, 0.5 M
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352322
embalagem
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191696LL)
concentração
0.5 M
1 N
densidade
1.03 g/mL
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
For laboratory use only
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)