Key Documents
SAAR191586
Sodium thiosulfate solution
0.1 N
About This Item
Fórmula linear:
Na2S2O3
Número CAS:
Peso molecular:
158.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
embalagem
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191586LL)
concentração
0.1 N
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Chemically pure
For laboratory use only
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)