Key Documents
SAAR1724920
Copper(II) sulfate pentahydrate
univAR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CuO4S·5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
249.69
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
univAR
peso molecular
249.69 g/mol
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1724920EM)
densidade
2.284 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)