Key Documents
SAAR1122220
Ammonium acetate
crystals, univAR
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2NH4
Número CAS:
Peso molecular:
77.08
Beilstein:
4186741
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
univAR
forma
crystals
solid
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1122220EM)
pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)