PHR9020
2-Aminobenzyl alcohol
reference material
Sinônimo(s):
Benzocaine impurity B (PhEur), 2-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
família API
mianserin , benzocaine
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
crystals
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pb
162 °C/15 mmHg (lit.)
pf
81-83 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
chave InChI
VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)