PHR9025
Methyl 4-aminobenzoate
reference material
Sinônimo(s):
Benzocaine impurity H (PhEur)
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
família API
benzocaine
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
crystals
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
110-111 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)