Documentos Principais
42051
Supelco
Ethyl 4-[(2-acetyloxybenzoyl)amino]benzoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
4-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]amino]benzoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
327.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
família API
benzocaine
linha de produto
TraceCERT®
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C1=CC=C(NC(C2=C(OC(C)=O)C=CC=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C18H17NO5/c1-3-23-18(22)13-8-10-14(11-9-13)19-17(21)15-6-4-5-7-16(15)24-12(2)20/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,21)
chave InChI
RORGJEPJJCAMHK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)