Y0002186
Dronedarone impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-[2-Butyl-3-[4-[3-(butylamino)propoxy]benzoyl]-5-benzofuranyl]methanesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
família API
dronedarone
fabricante/nome comercial
EDQM
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1cc2c([o]c(c2C(=O)c3ccc(cc3)OCCCNCCCC)CCCC)cc1)C
InChI
1S/C27H36N2O5S/c1-4-6-9-25-26(23-19-21(29-35(3,31)32)12-15-24(23)34-25)27(30)20-10-13-22(14-11-20)33-18-8-17-28-16-7-5-2/h10-15,19,28-29H,4-9,16-18H2,1-3H3
chave InChI
IJVZZGIAELTWBB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)