D4443
Anti-Derlin-1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DERtrin 1, Anti-Degradation in endoplasmic reticulum protein 1, Anti-Derl-like protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~22 kDa
reatividade de espécies
rat, hamster, monkey, mouse, bovine, human, canine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using rat NRK cells
western blot (chemiluminescent): 0.2-0.4 μg/mL using whole extract of human HeLa and mouse 3T3 cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DERL1(79139)
mouse ... Derl1(67819)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunostaining
- co-immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?