584582-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5.0 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pack of 3 ea
Extensão da rotulagem
5.6% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
cartucho C × D.I.
0.5 cm × 2.1 mm
área da superfície
90 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
AQ-C18, polar modified bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)