SAB4200148
Anti-Derlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone Derlin1-1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-DER-1, Anti-DERL1, Anti-Der1-like domain family, member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Derlin1-1, monoclonal
peso molecular
antigen ~22 kDa
reatividade de espécies
mouse, bovine, rat, canine, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 or rat NRK cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DERL1(79139)
mouse ... Derl1(67819)
rat ... Derl1(362912)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1