Documentos Principais
I5634
Sigma-Aldrich
4-(p-Iodophenyl)butyric acid
≥98%
Sinônimo(s):
4-Iodobenzenebutanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11IO2
Número CAS:
Peso molecular:
290.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
chave InChI
OGOMLUBUDYFIOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Synthesis of meta- and paracyclophanes containing unsaturated amino acids
  • Intramolecular Friedel-Crafts reactions for synthesis of 1-tetralones
Involved in investigations of pharmacological activity pertaining to:
  • Apoptosis, proliferation, and histon deacetylase activity in human colorectal cancer cells
  • Portable albumin binders for extending the half-life of contrast agents
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)