G006195
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOSIL™ LC-NH2
application for HPLC
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: SUPELCOSIL LC-NH2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58338)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
temp.: ambient
detector: refractive index (RI)
injection: 2 μL
sample: 10 mg/mL in water
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Informações legais
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
Fructose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Dextrose, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sucrose, suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
Maltose solution, for molecular biology, BioReagent, ~20% in H2O
Lactose, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP and PhEur
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)