1181302
USP
D-(+)-Glicose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dextrose
fabricante/nome comercial
USP
pf
150-152 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Aplicação
Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay and identification tests according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Dextrose
- Dextrose Excipient
- Liquid Glucose
- Galactose
- Dextrates
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
Separation of Xylose; Fructose; Glucose; Saccharose
Separation of Sucrose; Taurine