Documentos Principais
97729-U
Supelco
Flash Silica Inorganic Sorbent
spherical, 200-400 mesh, pkg of 1 kg, dried
Sinônimo(s):
Silica gel
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NC.05
Nome do produto
Gel de sílica, dried, pkg of 1 kg, spherical
grau
high-purity grade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 kg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
480 m2/g
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
Silica
tamanho de partícula
200-400 mesh
40-75 μm
tamanho de poro
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Gel de sílica technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
Gel de sílica
Gel de sílica with moisture indicator free of heavy metals
Supelco
13767
Gel de sílica
Gel de sílica Type II, 3.5 mm bead size, Suitable for desiccation
Supelco
S7500
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography
Supelco
60736
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
Supelco
288594
Gel de sílica
Global Trade Item Number
SKUGTIN
97729-U4061833536469