Key Documents
96047
Supelco
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
C6H10(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% ((mixture of isomers), GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
164-167 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)