Documentos Principais
90958
Supelco
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, Benzophenone, 2-hydroxy-4-(octyloxy), [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7OC6H3(OH)COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
326.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
47-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
chave InChI
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)