Documentos Principais
89453
Supelco
Isoflucypram
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-[[5-Chloro-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21ClF3N3O
Número CAS:
Peso molecular:
399.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
pf
106-111 °C
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=C(CN(C(C2=C(N(N=C2C(F)F)C)F)=O)C3CC3)C=C(Cl)C=C1)C
InChI
1S/C19H21ClF3N3O/c1-10(2)14-7-4-12(20)8-11(14)9-26(13-5-6-13)19(27)15-16(17(21)22)24-25(3)18(15)23/h4,7-8,10,13,17H,5-6,9H2,1-3H3
chave InChI
JEFUQUGZXLEHLD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Isoflucypram, termed as a new succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) fungicide, is a tertiary amine, containing a cyclopentyl group at the N-atom in its structural orientation. It is found to be effective in controlling rusts, leaf spot, powdery mildew, sclerotinia, septoria tritici and botrytis cereal diseases.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)