34229
(Z)-Metominostrobin
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(Z)-α-Methoxyimino-N-methyl-2-phenoxyphenylacetamide, (Z)-2-Methoxyimino-N-methyl-2-(2-phenoxyphenyl)acetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)C(=N/OC)\c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-17-16(19)15(18-20-2)13-10-6-7-11-14(13)21-12-8-4-3-5-9-12/h3-11H,1-2H3,(H,17,19)/b18-15-
chave InChI
HIIRDDUVRXCDBN-SDXDJHTJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)