Documentos Principais
82037-U
Hamilton® Hydrogen Form (12 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware, HPLC Guard Cartridge Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
C × D.I.:
2 mm × 4.6 mm
tamanho de partícula:
12 μm
Matriz:
Hydrogen Form
polymeric
Nome do produto
Hamilton Hydrogen Form HPLC Guard Cartridge, Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware
Materiais
stainless steel hardware
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 mm × 4.6 mm
Matriz
Hydrogen Form
polymeric
tamanho de partícula
12 μm
pH operacional
1-14
técnica de separação
ion exclusion
Descrição geral
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)