82028-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materiais
PEEK column
fabricante/nome comercial
Hamilton
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
anion exchange
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)